Description
- Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5 kHz à +5,5 kHz)
- 2 modes d’échographie pour la distribution des champs sonores en fonction des besoins dans la salle d’échographie
- mode dynamique, défini automatiquement : Service de nettoyage plus intensif avec une puissance de nettoyage plus élevée
- le mode éco peut être activé : Service de nettoyage en douceur avec un fonctionnement plus calme
- Sélecteur électronique sur le boîtier à membrane essuyable et l’écran à Led de tous les états de fonctionnement
- Présélection du temps de nettoyage : temps de nettoyage réglable entre 1 minute et 30 minutes ou fonctionnement continu réglable (utilisation continue par ultrasons de max. 6 heures)
- Contrôle électronique de la température réglable par étapes de 5° C à partir de 30° C à 80° C pour les appareils avec chaleur (tolérance de température -5° C à +8° C)
- Interrupteur de sécurité avec fonction de réveil
- après 8 heures d’inactivité
- en cas de brève interruption de l’alimentation électrique.
- Arrêt automatique de l’opération d’échographie à une température de bain> 90° C
- Boîtier résistant aux éclaboussures et plateau de nettoyage en acier inoxydable
- robinet d’arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage via la drain situé à l’arrière de l’unité (de Fisher inclus à 60 H) ;
- Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Spécification
| Affichage | Aucune |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Minuteur | 1 à 30 min et en continu |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 220/240 V |
| Capacité (impériale) | 0,42 gal |
| Capacité (métrique) | 1.6 L |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 125 x 140 x 95 mm |
| Comprend | Couvercle |
| Modèle | EASY 20 (sans contrôle de la température) |
| Afficher plus |