Learn More
Fisherbrand™ EASY™ 30 H
Code produit 17818026 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise Schuko
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17818026 Prise Schuko 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17818026
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le bain-marie à ultrasons Fisher inclus se caractérise par une utilisation simple et facile à utiliser. Avec une puissance ultrasonore de 100 % à une fréquence de 37 kHz, le système Easy est la solution rapide et efficace pour les tâches de nettoyage. Convient à l’élimination des souillures minérales et pâtes de polissage tenaces.
  • Fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5 kHz à +5,5 kHz)
  • 2 modes d’échographie pour la distribution des champs sonores en fonction des besoins dans la salle d’échographie
    • mode dynamique, défini automatiquement : Service de nettoyage plus intensif avec une puissance de nettoyage plus élevée
    • le mode éco peut être activé : Service de nettoyage en douceur avec un fonctionnement plus calme
  • Sélecteur électronique sur le boîtier à membrane essuyable et l’écran à Led de tous les états de fonctionnement
  • Présélection du temps de nettoyage : temps de nettoyage réglable entre 1 minute et 30 minutes ou fonctionnement continu réglable (utilisation continue par ultrasons de max. 6 heures)
  • Contrôle électronique de la température réglable par étapes de 5° C à partir de 30° C à 80° C pour les appareils avec chaleur (tolérance de température -5° C à +8° C)
  • Interrupteur de sécurité avec fonction de réveil
    • après 8 heures d’inactivité
    • en cas de brève interruption de l’alimentation électrique.
  • Arrêt automatique de l’opération d’échographie à une température de bain> 90° C
  • Boîtier résistant aux éclaboussures et plateau de nettoyage en acier inoxydable
  • robinet d’arrêt latéral pour vider le réservoir de nettoyage via la drain situé à l’arrière de l’unité (de Fisher inclus à 60 H) ;
  • Garantie de 2 ans à compter de l’opération initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production
Spécification
Affichage Aucune
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 0,71 gal
Capacité (métrique) 2.7 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 120 x 220 x 95 mm
Comprend Couvercle
Modèle EASY 30 H (avec contrôle)
Type de prise Prise Schuko