Learn More
Fisherbrand™ FACILE 50 R
Code produit 17952260 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Fiche UE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17952260 Fiche UE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17952260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    975.00€ / 1 pièces
    Économisez 240.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Préparez des échantillons contrôlés par programme pour obtenir des résultats reproductibles. La préparation des échantillons est simplifiée. La série Fisherbrand EASY se concentre sur le nettoyage des sis d’analyse, la dégazage du solvant HPLC et d’autres applications de laboratoire, telles que les substances dissoutes, la production d’émossions et l’accélération des réactions.
  • fréquence ultrasonique de 37 kHz (plage de contrôle -2,5/+5,5 kHz).
  • 4 modes d’échographie pour la distribution du champ sonore orienté la demande et la préparation du spécimen dans le bain à ultrasons.
  • Mode de balayage de nettoyage général : tâches de nettoyage générales. Assure une distribution plus uniforme de la cavitation (action de nettoyage mécanique) dans le bain.
  • Mode de nettoyage sieste : L’augmentation de l’intensité des ultrasons pour les selles les plus persistantes permet de faire un gain de temps. Pour un nettoyage optimal des tampons d’analyse.
  • Mode de préparation de l’échantillon : Balayez et pouls en alternant pour un nettoyage uniforme et complet. Pour la préparation des échantillons, comme le mélange, la dissolution, la dispersion, le nettoyage, etc.
  • Mode Degas : plus efficace, plus rapide et plus fiable. Dégazage rapide des solvants de HPLC.
  • Sélecteur électronique sur le boîtier à membrane essuyable et l’écran à Led de tous les états de fonctionnement.
  • Présélection du temps de nettoyage : temps de nettoyage réglable entre 1 minute et 30 minutes ou fonctionnement continu réglable (utilisation continue par ultrasons de max. 6 heures).
  • Signal sonore et optique à la fin du nettoyage.
  • Interrupteur de sécurité avec fonction de réveil après 8 heures d’inactivité en cas d’interruption brève de l’alimentation.
  • Arrêt automatique de l’opération d’échographie à une température de bain > 90° C.
  • Boîtier résistant aux éclaboussures et plateau de nettoyage en acier inoxydable.
  • Valve pour vider le récipient de nettoyage via la drain situé à l’arrière de l’appareil (350 R).
  • Différent niveau de remplissage possible pour différentes tailles de récipients. Économie d’eau et de milieu (50 R).
  • garantie de 2 ans à compter de l’utilisation initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production.
Spécification
Ampérage 0,63 à 0,68 A
Affichage Affichage LED numérique
Matériau Acier inoxydable
Minuteur 1 à 30 min et en continu
Tension 220/240 V
Capacité (impériale) 1,6 gal.
Capacité (métrique) 6 L
Profondeur (impériale) intérieure 9,4 in
Profondeur (métrique) intérieure 240 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 295 x 345 x 345 mm
Hauteur (impériale) intérieure 5,5 in
Hauteur (métrique) intérieure 140 mm
Modèle EASY 50 R
Type de prise Fiche UE