Learn More
Hoefer™ Accessoires sécheurs de gel Easy Breeze™ : Composants et accessoires du cadre
Code produit 11505604 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boutons quart de tour noirs pour les ensembles de cadre standard ou grand format
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11505604 Boutons quart de tour noirs pour les ensembles de cadre standard ou grand format 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11505604 Fournisseur Hoefer™ Code fournisseur SE1213
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une utilisation avec le système sécheur pour gel Easy Breeze SE1200
  • Highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
  • Easily removed while maintaining gel integrity
  • Lightweight and virtually unbreakable when used with reasonable care
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
À utiliser avec (équipement) Système sécheur pour gel SE1200 Easy Breeze™
Type Boutons quart de tour noirs pour les ensembles de cadre standard ou grand format