Learn More
Thermo Scientific™ Kits de raccordement de colonne HPLC capillaire EASY-Column™
Code produit 11875372 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
11875372 30 pièces
11322150 1 pièce
11571174 1 pièce
11302150 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11875372 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SC603
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-11-2026
Utilisez ces connecteurs, raccords en T et gaines avec les colonnes HPLC capillaires Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Utilisez ces kits de raccordement, gaines et raccords en T avec les colonnes capillaires Thermo Scientific™ EASY-Column™. Les colonnes EASY-Column optimisent la LC et la LC-MS à l’échelle nanométrique. Les kits de raccordement faciles à utiliser et sans volume mort sont disponibles pour des configurations à une et deux colonnes, et leur installation est simple et reproductible pour la LC-MS en ligne. Chaque colonne offre d’excellentes performances chromatographiques sur n’importe quel système LC à l’échelle nanométrique. À des débits se mesurant en nl/min et non en ml/min, les colonnes EASY-Column offrent une meilleure sensibilité avec un rapport signal/bruit supérieur à celui de l’électronébulisation traditionnelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,79 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 20 mm
Porosité 120 Å
Quantité Pack of 30
Gamme de produits EASY-Column
“End-capped” Oui