Learn More
Thermo Scientific™ Kits de raccordement de colonne HPLC capillaire EASY-Column™
Code produit p-6352112 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Configuration à deux colonnes
HPLC à colonne
Kit pour silice fondue de 360 μm de dia. ext.
Mélange et ventilation A/B ; pour configuration à deux colonnes
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11875372 Kit pour silice fondue de 360 μm de dia. ext. 30 pièces
11322150 Configuration à deux colonnes 1 pièce
11571174 Mélange et ventilation A/B ; pour configuration à deux colonnes 1 pièce
11302150 HPLC à colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11875372 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SC603
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces connecteurs, raccords en T et gaines avec les colonnes HPLC capillaires Thermo Scientific™ EASY-Column™.
Utilisez ces kits de raccordement, gaines et raccords en T avec les colonnes capillaires Thermo Scientific™ EASY-Column™. Les colonnes EASY-Column optimisent la LC et la LC-MS à l’échelle nanométrique. Les kits de raccordement faciles à utiliser et sans volume mort sont disponibles pour des configurations à une et deux colonnes, et leur installation est simple et reproductible pour la LC-MS en ligne. Chaque colonne offre d’excellentes performances chromatographiques sur n’importe quel système LC à l’échelle nanométrique. À des débits se mesurant en nl/min et non en ml/min, les colonnes EASY-Column offrent une meilleure sensibilité avec un rapport signal/bruit supérieur à celui de l’électronébulisation traditionnelle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 0,79 mm
À utiliser avec LC-MS
Longueur (métrique) 20 mm
Porosité 120 Å
Quantité Pack of 30
Gamme de produits EASY-Column
“End-capped” Oui
Type Kit pour silice fondue de 360 μm de dia. ext.