Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion totale
Description
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST™ et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais). |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (impériale) globale | 7,9 in |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Longueur (métrique) globale | 200 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
| Type de produit | Thermomètre de laboratoire liquide dans verre |
| Température max. (impériale) | 230°F |
| Afficher plus |