Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre Easy-Read™ étalonnés individuellement : immersion totale
Description
- Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
- Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
- Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Certifications
Each thermometer includes an individualized Thermometer Calibration Report stating corrections to one-tenth of the smallest division, unique report number and NIST™ standards used for the calibration. Individually serialized and made in the USA.
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 1deg;, 100deg;, 200deg;C |
| Certifications/Conformité | Chaque thermomètre comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage ; Numéro de série individue |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries |
| Type d’immersion | Immersion totale |
| Longueur (impériale) globale | 14 in |
| Longueur (métrique) globale | 350 mm |
| Matériau | Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
| Température max. (métrique) | 225°C |
| Température min. (métrique) | -10° C |
| Afficher plus |