Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre à usage général Easy-Read™ :immersion partielle
Product Code. 17531535
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +150°C
-20°C à +110°C
Plage de températures (impériale):
s/o
Longueur (métrique) globale:
200 mm
300 mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Longueur (métrique) globale Unit Size
17531535 -20°C à +110°C s/o 300 mm 1 pièce
16491255 -10°C à +150°C s/o 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17531535 Supplier H-B Instrument™ Supplier No. B603010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.90€
    24.05€ / 1 pièces
    Économisez 7.85€
    24% de réduction
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Thermomètres à immersion partielle faciles à lire
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Certification EnviroKleen™
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Conçus et testés par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité, ces thermomètres sont traçables conformément aux normes établies par le NIST et sont fournis avec une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Specifications
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries
Type d’immersion immersion partielle
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude
Longueur (impériale) globale 12 in
Longueur (métrique) 300 mm
Longueur (métrique) globale 300 mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Type de produit Thermomètre liquide dans verre
Température max. (impériale) 230°F
Température max. (métrique) 110°C
Température (impériale) min. -4°F
Température min. (métrique) -20°C
Plage de températures (impériale) s/o
Plage de températures (métrique) -20°C à +110°C
Précision ±0,5°C, ±1°C en dessous de 0°C et au-dessus de 70°C, ±1,5°C au-dessus de 110°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm