Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC™ EASY-Spray
Code produit p-6196056 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
50 μm
75 μm
150 μm
200 μm
Granulométrie:
2,6 μm
2 μm
3 μm
4 μm
5 μm
Monolithe
Matériau de remplissage:
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Polymère monolithe
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Matériau de remplissage unitSize
15988997 150 mm 75 μm 3 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16662027 150 mm 75 μm 3 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16672027 150 mm 50 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15998997 150 mm 50 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16682027 250 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15909007 250 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16692027 500 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15919007 500 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16602037 150 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15929007 150 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16612037 750 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15939007 750 mm 75 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
16622037 150 mm 150 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15949007 150 mm 150 μm 2 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
15959007 250 mm 200 μm Monolithe Polymère monolithe 1 pièce
16632037 150 mm 75 μm 2,6 μm Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure 1 pièce
16642037 150 mm 75 μm 5 μm Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse 1 pièce
17294503 150 mm 150 μm 4 μm PSDVB (polystyrène divinylbenzène) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15988997 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ES800A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Colonnes HPLC à flux capillaire robustes pour la séparation sensible des protéines, des peptides et des mAb à l’aide d’une conception autonome ou intégrée facile à utiliser.
Bénéficiez d’une LC-MS à débit nano et capillaire robuste avec les colonnes HPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™. La conception intégrée colonne/émetteur élimine le volume mort et intègre un contrôle de température pour un maximum de fiabilité et de performances. Rigoureusement testées pour garantir une qualité maximale, ces colonnes fournissent un maximum de simplicité et de facilité d’utilisation. Les colonnes HPLC à flux capillaire fournissent une séparation sensible des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb). Elles offrent plus que jamais aux chercheurs en protéomique : plus de débit, plus de sensibilité, plus de puissance de séparation et une meilleure facilité d’utilisation.
La conception EASY-Spray unique offre des performances et une facilité d’utilisation sans compromis dans les applications de protéomique LC-MS nano et capillaires. Les caractéristiques sont les suivantes :
  • Émetteur en verre positionné avec précision
  • Raccord à conception de précision intégré
  • Contrôle de la température intégré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Colonne analytique, EASY-Spray
Diamètre (métrique) 75 μm
Longueur (métrique) 150 mm
Pression max. 7250 psi (500 bars)
Granulométrie 3 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Gamme de produits Easy Spray
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 15 %
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse