Description
Séparez les échantillons de cartographie peptidique complexes à l’aide des colonnes UHPLC Thermo Scientific™ EASY-Spray™ PepMap™ Neo. Ces colonnes sont dotées d’une connectivité rapide et d’une reproductibilité élevée et garantissent d’excellentes séparations. Nos colonnes Neo fournissent une capacité de pression de 1 500 bars, une meilleure homogénéité entre les colonnes et une efficacité accrue. Les milieux de colonne sont fabriqués et sélectionnés selon des normes rigoureuses et ajoutés à haute pression, ce qui permet d’améliorer la symétrie des pics, la résolution et la reproductibilité des pics entre les colonnes vous permettant ainsi d’obtenir une plus grande couverture des échantillons et de plus amples informations sur les échantillons. Le format Click-and-Spray des colonnes EASY-Spray permet des connexions parfaites à nos spectromètres de masse à chaque fois.
Avantages des colonnes PepMap Neo
- Excellente connectivité — Les colonnes EASY-Spray™ s’enclenchent facilement.
- Excellente reproductibilité — Des protocoles de fabrication précis pour le remplissage des milieux augmentent l’homogénéité entre les colonnes pour des analyses reproductibles au quotidien.
- Excellente séparation — Le remplissage à très haute pression augmente l’efficacité de la colonne, ce qui vous permet de travailler à une pression allant jusqu’à 1 500 bar, pour une symétrie et une résolution des pics améliorées. Vous obtenez ainsi une capacité d’échantillon plus élevée pour plus d’informations sur les échantillons.
Specifications
Specifications
| Format de colonne | Colonne analytique, EASY-Spray™ |
| Diamètre (métrique) | 75 μm |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Pression max. | 22 000 psi (1500 bar) |
| Granulométrie | 2 μm |
| pH | 2 à 8 |
| Porosité | 100 Å |
| Surface spécifique | 450 m2/g |
| Température | 60°C |
| Type d’USP | L1 |
| Show More |