Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano et capillaires EASY-Spray™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano et capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Il existe deux versions d’émetteurs disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
Pour la séparation sensible des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire
Ces émetteurs permettent une connexion facile aux colonnes nano et capillaire Thermo Scientific™ MAbPac™ et Accucore™ pour une séparation optimisée et la détection MS des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb).
Spécification
Spécification
| Format de colonne | Émetteur EASY-Spray |
| Diamètre (métrique) | 0,02 mm |
| Comprend | Ligne de transfert : 20 μm de D.I. x 50 cm de longueur |
| Longueur (métrique) | 500 mm |
| Gamme de produits | Easy Spray |
| Matériau de remplissage | Déballé |
| Type de colonne | Émetteur |