Learn More
Thermo Scientific™ Émetteurs nano et capillaires EASY-Spray™
Code produit 16662037 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,02 mm
0,075 mm
Émetteur : 10 μm de D.I.
Émetteur : 15 μm de D.I.
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
16662037 0,075 mm 1 pièce
15176864 0,02 mm 1 pièce
16652037 0,02 mm 1 pièce
15968997 0,02 mm 1 pièce
17204513 Émetteur : 10 μm de D.I. 2 pièces
17214513 Émetteur : 15 μm de D.I. 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16662037 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ES992
Expédition estimée: 18-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ce pulvérisateur facile à utiliser dans votre séparation LC-MS sensible des protéines et des peptides à l’aide de la LC nano et capillaire.
Connectez plus facilement votre colonne nano ou capillaire à vos spectromètres de masse (MS) Thermo Scientific™ à l’aide des émetteurs nano et capillaires Thermo Scientific™ EASY-Spray™. Les émetteurs nano et capillaires agissent comme un pulvérisateur indépendant de la colonne, permettant l’introduction d’un faible débit à partir de colonnes nano et capillaires sans manipulation difficile des aiguilles de pulvérisation traditionnelles. Il existe deux versions d’émetteurs disponibles : avec et sans lignes de transfert intégrées. Ces pulvérisateurs sont parfaits pour la séparation des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire.
Pour la séparation sensible des protéines et des peptides à l’aide de la HPLC nano et capillaire
Ces émetteurs permettent une connexion facile aux colonnes nano et capillaire Thermo Scientific™ MAbPac™ et Accucore™ pour une séparation optimisée et la détection MS des protéines, des peptides et des anticorps monoclonaux (mAb).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Émetteur EASY-Spray
Diamètre (métrique) 0,075 mm
Comprend Ligne de transfert : 75 μm de D.I. x 50 cm de longueur
Longueur (métrique) 500 mm
Gamme de produits Easy Spray
Matériau de remplissage Déballé
Type de colonne Émetteur