Learn More
3M™ Feuilles de dépoussiérage Esay Trap
Code produit 17287790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
127 x 152 mm
203 x 152 mm
Conditionnement:
1 rouleau
8 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17287790 203 x 152 mm 1 rouleau
17297790 127 x 152 mm 8 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17287790 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100081546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    181.34€ / 1 rouleaux
    Économisez 50.66€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capture et retient huit fois plus de poussière, de saleté, de sable et de cheveux que les serpillières traditionnelles et autres systèmes d’époussetage jetables.Feuilles jetables à deux côtés, utilisables dans les environnements humides et sur la plupart
  • Le système de dépoussiérage piège et conserve six fois plus de poussière, de saleté, de sable et de cheveux que les balais traditionnels
  • Peu de frottement au sol pour un nettoyage moins éprouvant
  • Fonctionne dans des environnements humides
  • Fonctionne sur la plupart des surfaces horizontales
  • Feuilles jetables à deux côtés à utiliser avec vos outils de dépoussiérage actuels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Feuilles de dépoussiérage
Dimensions (L x l) 203 x 152 mm
Quantité 60 feuilles/rouleau, 8 rouleaux/boîte