Learn More
3M™ Easy Trap™ Feuilles de dépoussiérage Esay Trap
Code produit 17108710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
127 x 152 mm
Conditionnement:
2 rouleaux
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17108710 127 x 152 mm 2 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17108710 Fournisseur 3M™ Easy Trap™ Code fournisseur 7100104251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    90.62€ / 2 rouleaux
    Économisez 102.38€
    53% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Pour éliminer la poussière, la saleté et le sable
  • Piège et conserve six fois plus de poussière, de saleté, de sable et de cheveux que les balais traditionnels
  • Peu de frottement au sol pour un nettoyage moins éprouvant
  • Fonctionne dans des environnements humides et sur la plupart des surfaces horizontales
  • Augmente la productivité tout en respectant les normes de nettoyage
  • Les rouleaux perforés permettent aux utilisateurs de personnaliser la taille des feuilles, ce qui réduit les déchets
  • Contribue à réduire le risque de propagation des germes et des bactéries
  • Contient au moins 60 % de matières recyclées
  • Comprend 250 feuilles par boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Feuilles de dépoussiérage
Dimensions (L x l) 127 x 152 mm
À utiliser avec (application) Élimination de la poussière, de la saleté et du sable