Learn More
Berkshire Corporation EasyClean™ Housses rembourrées en polyester tricoté pour isolateur 360
BIOPHARMA
Code produit 17523286 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17523286 Blanc 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17523286 Fournisseur Berkshire Corporation Code fournisseur EC360CHP40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.50€
    790.74€ / 200 pièces
    Économisez 542.76€
    40% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Le EasyClean™ Le système de nettoyage 360 Isolator comprend un outil de nettoyage léger et maniable ainsi que des housses en polyester tricoté.
  • Fabriqué à partir de produits du Berkshire Choice™ SuperSorb, matériau tricoté 100 % polyester à filaments continus
  • Lavé et emballé dans un ISO Salle blanche de classe 4 pour des performances supérieures en matière de fibres, de particules et de résidus
  • Sa conception rembourrée sans mousse assure une couverture uniforme de la surface, réduisant ainsi les résidus et les contaminants.
  • Installation facile et fixation sécurisée sur la tête de balai
  • Recommandé pour une utilisation avec le EasyClean™ Housses élastiques en polyester tricoté 360
  • Compatible pour une utilisation dans ISO Environnements de classe 3/grade A de l'UE après stérilisation
Spécification
Type de produit Housses pour serpillères à franges
Code couleur Blanc
Couleur Blanc
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Polyester