Learn More
Berkshire™ EasyClean™ Système 360
BIOPHARMA
Code produit 17533286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
17533286 Stérile 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17533286 Fournisseur Berkshire™ Code fournisseur EC360CHPST40
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.33€
    876.18€ / 200 pièces
    Économisez 419.15€
    32% de réduction
Expédition estimée: 08-02-2027
Le système 360 comprend un outil de nettoyage léger et maniable ainsi que des housses en tricot de polyester lavables et faciles à utiliser.
Le système 360 comprend un outil de nettoyage léger et maniable ainsi que des housses en tricot de polyester lavables et faciles à utiliser.
  • Housses stériles en tricot 100 % polyester à filament continu
  • Lavé en salle blanche, bord coupé au couteau
  • Certificat de stérilité fourni avec chaque boîte et disponible en ligne 24h/24 et 7j/7 par numéro de lot*
*Détails : Date de péremption, dose de rayonnement, informations sur le lot, conforme aux exigences cGMP en matière de traçabilité.
Spécification
Type de produit Couvercle d'outil isolateur de choix
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Color-coded Non
Matériau Tricot en polyester (1%)