Learn More
Beskrivelse
Contec's EasyCurve™ Conçue spécifiquement pour les environnements critiques et contrôlés, cette serpillière est désormais disponible avec une surface en microfibre nervurée offrant aux utilisateurs un nettoyage facile et précis pour une meilleure capture des particules et une élimination optimale des contaminants. La combinaison de la surface incurvée de la serpillière et du connecteur pivotant permet un contact sans effort avec la surface et une maniabilité exceptionnelle, ce qui rend EasyCurve Un outil de nettoyage idéal pour les plafonds, les murs et les sols. Tous les composants de EasyCurve Les balais-serpillères sont autoclavables.
Caractéristiques& Avantages
- Tous les composants sont autoclavables, ce qui est idéal pour une large gamme d’applications de nettoyage dans les environnements stériles les plus critiques
- La tête et le manche de la serpillère légers réduisent considérablement la fatigue de l’opérateur
- La serpillère à usage unique est économique et facile à installer sans outils
- La serpillère incurvée et le cadre de balai à frange pivotant assurent un contact sans effort avec la surface
- La face en microfibre nervurée permet une meilleure élimination des contaminants
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Tête d’essoreuse |
| Stérilité | Non stériles |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Dimensions | 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in) |
| Jetable | Usage unique |
| Quantité | 4/sachet, 12 sachets/boîte. |
| À utiliser avec (équipement) | Système de serpillère EasyCurve |
| À utiliser avec (application) | Conçu pour une utilisation dans des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de compoundage pharmaceutique ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.