Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges EasyCurve™
BIOPHARMA
Code produit 16695514 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile
Microfibre de polyester tricotée, Mousse d'uréthane hydrophile
Type de produit:
Tête de balai à bord scellé
Tête d’essoreuse
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
24 pièces
40 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Stérilité Conditionnement
16695514 Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Tête d’essoreuse Stérile 48 pièces
16685514 Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Tête d’essoreuse Non stériles 48 pièces
15656986 Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Tête de balai à bord scellé Non stériles 40 pièces
15666986 Microfibre de polyester tricotée, Mousse d'uréthane hydrophile Tête de balai à bord scellé Stérile 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16695514 Fournisseur Contec™ Code fournisseur EZMP0350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00€
    652.78€ / 48 pièces
    Économisez 74.22€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-02-2027
Balai léger pour plafonds, murs et sols. Choisissez entre les versions non stériles et les versions stériles validées. Les têtes de balai sont autoclavables. Le EasyCurve™ Les têtes de balai utilisent des surfaces incurvées avec des connecteurs pivotants pour un contact plus facile avec la surface sous différents angles.
Contec's EasyCurve™ Conçue spécifiquement pour les environnements critiques et contrôlés, cette serpillière est désormais disponible avec une surface en microfibre nervurée offrant aux utilisateurs un nettoyage facile et précis pour une meilleure capture des particules et une élimination optimale des contaminants. La combinaison de la surface incurvée de la serpillière et du connecteur pivotant permet un contact sans effort avec la surface et une maniabilité exceptionnelle, ce qui rend EasyCurve Un outil de nettoyage idéal pour les plafonds, les murs et les sols. Tous les composants de EasyCurve Les balais-serpillères sont autoclavables.
Caractéristiques& Avantages
  • Tous les composants sont autoclavables, ce qui est idéal pour une large gamme d’applications de nettoyage dans les environnements stériles les plus critiques
  • La tête et le manche de la serpillère légers réduisent considérablement la fatigue de l’opérateur
  • La serpillère à usage unique est économique et facile à installer sans outils
  • La serpillère incurvée et le cadre de balai à frange pivotant assurent un contact sans effort avec la surface
  • La face en microfibre nervurée permet une meilleure élimination des contaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Dimensions 36 x 11 x 2 cm (14 x 4,25 x 0,75 in)
Jetable Usage unique
Quantité 1/sachet, 48 sachets/boîte.
À utiliser avec (équipement) Système de serpillère EasyCurve
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans des usines de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de compoundage pharmaceutique ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires
Color-coded Non
Matériau Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile