Learn More
Contec™ Système nettoyeur pour lanières DualClean™ Softwall
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15626986 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Double cadre propre
Double housse de nettoyage
Matériau:
Acier inox (304)
Microfibre en polyester
Tricot de polyester
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
80 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Matériau Stérilité unitSize
15626986 Double housse de nettoyage Microfibre en polyester Non stériles 80 pièces
15636986 Double housse de nettoyage Tricot de polyester Non stériles 80 pièces
15606986 Double cadre propre Acier inox (304) Non stériles 1 pièce
15646986 Double housse de nettoyage Tricot de polyester Stérile 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15626986 Fournisseur Contec™ Code fournisseur DCMD0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    987.00€
    735.92€ / 80 pièces
    Économisez 251.08€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçu pour nettoyer soigneusement, économiquement et aisément les rideaux à lanières de vinyle. DualClean™ Le système de nettoyage Softwall Strip Cleaner est un système unique qui permet à un seul opérateur de nettoyer rapidement les deux faces de rideaux à lanières en plastique de 4 à 12 in en un seul passage.
DualClean Système:
Le système comprend un cadre en acier inoxydable avec deux bras à surface incurvée, des housses en tissu et un QuickConnect™ poignée. QuickConnect Les poignées sont interchangeables. La poignée recommandée pour le DualClean Le système porte le numéro de cat. 19168806, poignée extensible en fibre de verre. Toutes les pièces sont vendues séparément.
  • Nettoie facilement et uniformément les deux côtés de la longueur de la bande
  • Deux housses en tissu disponibles pour répondre aux besoins de nettoyage :
    • Le tissu éponge en microfibre élimine et emprisonne la poussière et autres contaminants visibles.
    • Quiltec™ Le polyester tricoté est parfaitement adapté aux environnements critiques.
  • Le cadre se fixe à une grande variété de Contec poignées
  • Le cadre électropoli est autoclavable et résistant à la plupart des produits chimiques et désinfectants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 67 x 7 cm (26,3 x 2,77 in)
Type de produit Double housse de nettoyage
Code couleur Blanc
Modèle DCMD0001
Longueur (impériale) 26,3 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 66,8 cm
Autoclavable Non autoclavable
Largeur (métrique) 7 cm
Largeur (impériale) 2,77 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Permet à un opérateur de nettoyer facilement et rapidement les deux côtés des rideaux en plastique en un seul passage
Certifications/Conformité Classe ISO 6 à 8, zones de classe C/D
Color-coded Non
Matériau Microfibre en polyester