Learn More
Anton Paar Densimètre numérique EasyDens
Description
Caractéristiques principales
- Mesure précise de la densité et de la température
- Prend en charge les unités de mesure, notamment la densité relative 20/20,° Platon,° Brix,° Oechsle,° Baumé ,° Babo, Alcool (% v/v, % m/m,° Preuve), et plus encore
- Dosage direct de l'alcool dans le produit fini en combinaison avec Anton Paar Réfractomètre numérique SmartRef (Code produit 30286569)
- Volume minimal d'échantillon : seulement 2 mL sont nécessaires.
- Résultats rapides : aucun étalonnage nécessaire ; mesures en 2 secondes
- Compensation automatique de la température (ATC)
- Intégration d'application : Fonctionne via une application gratuite (iOS/Android) pour la visualisation, le stockage et le partage des données.
- Conception robuste et nettoyage facile : résistant à la poussière et à l’eau (IP 65)
Applications
- Brassage de la bière : Dosage de l’extrait de moût (même en présence d’alcool), suivi de la fermentation et calcul du taux d’alcool, de l’atténuation et des calories.
- Vinification : Teneur en sucre des raisins, suivi de la fermentation et calcul du degré d’alcool, de l’atténuation et des calories
- Production de cidre, de kombucha et de boissons alcoolisées pétillantes : Suivi de la fermentation et calcul de l'alcool, de l'atténuation et des calories
- Distillation : Mesure du degré d'alcool (ABV) dans les spiritueux sans sucre
Précision et plage de mesure
- Densité : Précision : ±0,001 g/cm³, Résolution : 0,001 g/cm³, Plage : 0,700 à 1,200 g/cm³
- °Platon : Précision : ±0,3° Platon, Résolution : 0.1° Platon, Plage : -10 à 40° Platon
- °Brix : Précision : ±0,3° Brix, Résolution : 0,1° Brix, plage : -10 à 80° Brix
- Alcool (dans les spiritueux) : Précision : ±0,5 (%v/v), Résolution : 0,1 (%v/v), Plage : 0 à 100 (%v/v)
- Température : Précision : ±0,2 °C /±0,4 °F, Résolution : 0,1 °C / 0,1 °F, Plage : 5 à 30 °C / 41 à 86 °F
Étendue de la prestation
- 1x Anton Paar Densimètre numérique EasyDens
- 2 piles AA
- 1 seringue
- 1 tuyau d'évacuation
- 1 adaptateur Luer
- 1x Guide rapide
- 1x Guide de sécurité
Combinaison EasyDens et SmartRef – Pack d'analyse d'alcool
Lorsqu'il est combiné avec le Anton Paar Le réfractomètre numérique SmartRef (code produit 30286569), associé à l'EasyDens et au SmartRef Combo, permet une détermination précise du taux d'alcool (ABV) pendant et après la fermentation. L'ensemble EasyDens et SmartRef offre une mesure instantanée avec une précision de
- ±0,5 % ABV pour la bière, le vin, le cidre, le kombucha et les eaux gazeuses alcoolisées
- ±0,6 % ABV pour les liqueurs contenant du sucre
Accessoire
- Anton Paar Couvercle de protection pour densitomètre numérique EasyDens (Code produit 30286567)
Produit associé
- Anton Paar Réfractomètre numérique SmartRef (Code produit 30286569)
Spécification
Spécification
| Plage de températures (métrique) | 5 °C à 30 °C |
| Précision | ±0,001 g/cm⊃3 |
| Langues | anglais, français, français, français, français, anglaise, allemande, espagnol, français, français, français, Pologne, Portugais, Portugais, Portugais, German, Spanish, Italian, Chinese (Simplified), French, Japanese, Polish, Portuguese, Czech, Turkish |
| Plages de mesure | 0,7 à 1,2 g/cm3 (densité) ; 0 à 100 % v/v (alcool, mélanges binaires) ; 5 à 30 °C (température) |
| Durée de mesure | <2 secondes |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume d’échantillon | 2 mL |
| Type de produit | Densimètre portatif |
| À utiliser avec (équipement) | Smartphone (iOS/Android), compatible avec le réfractomètre numérique SmartRef par Anton Paar (ensemble d’analyse d’alcool) |
| À utiliser avec (application) | Análisis de bebidas, seguimiento de la fermentación (cerveza, vino, sidra, kombucha, hard seltzer), medición de azúcar y medición de alcohol en mezclas binarias. |