Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anneau lumineux EasyLED
Code produit 11786998 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Anneau lumineux LED Brightfield
Anneau lumineux LED à champ clair segmentable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11786998 Anneau lumineux LED à champ clair segmentable 1 pièce
11716988 Anneau lumineux LED Brightfield 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11786998 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 600300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    600.00€ / 1 pièces
    Économisez 80.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
L'EasyLED Ring Light est un système d'éclairage incident professionnel pour la microscopie et la macroscopie stéréoscopiques. Éclairage très homogène et sans ombre, dans un boîtier métallique robuste et un dissipateur thermique bien conçu. La seule lampe annulaire à proposer une télécommande intégrée.
Système d’éclairage épiscopique professionnel pour la stéréomicroscopie et la stéréomacroscopie. Un éclairement très homogène et sans ombre dans un boîtier métallique résistant et un dissipateur de chaleur bien conçu. Le seul éclairage annulaire à offrir un contrôleur intégré.
  • Offre un éclairage extrêmement homogène et sans ombre.
  • Boîtier métallique robuste.
  • Dissipateur thermique bien conçu.
  • La tête d'éclairage multi-LED offre une alternative intéressante aux sources de lumière froide classiques à fibre optique.
  • Contrôleur intégré.
  • Montage direct sur l'objectif du microscope.
  • Des adaptateurs pour différents diamètres d'objectif sont disponibles et doivent être commandés séparément.
  • Large plage d’alimentation.
  • Système de prise à clip international.
Spécification
Type Anneau lumineux LED à champ clair segmentable
Type d’ampoule Voyants LED haute puissance
Certifications/Conformité CE
Description Segmentable en huit segments
Diamètre (impériale) 0.4 ft.
Diamètre (métrique) Diamètre intérieur de 66 mm, diamètre extérieur de 114 mm
Diamètre (métrique) interne 66 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Alimentation électrique
Durée de vie de la lampe 50 000 heures
Gamme (lux) 140 kLux (distance de travail :65 mm)
Tension 12 VCC