Learn More
Thermo Scientific™ Kits de préparation d’échantillons EasyPep™ MS
Code produit 16874571 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de préparation d’échantillons MS
Kit de préparation d’échantillons Maxi
Kit de préparation d’échantillons Micro MS
Kit de préparation d’échantillons Mini MS
Plaque de nettoyage des peptides
Tampon de lyse
Conditionnement:
122g
20 tests
8 réactions
96 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
16874571 Tampon de lyse 122g
15947032 Kit de préparation d’échantillons Mini MS 20 tests
17845047 Kit de préparation d’échantillons Micro MS 96 réactions
17175772 Kit de préparation d’échantillons MS 96 réactions
17185772 Kit de préparation d’échantillons Maxi 8 réactions
17895257 Plaque de nettoyage des peptides 96 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 16874571 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A45735
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Générez des échantillons protéomiques de haute qualité pour l’analyse MS en moins de quatre heures à l’aide de kits de préparation d’échantillon EasyPep MS optimisés.
Les kits de préparation d’échantillons EasyPep Mini MS permettent un traitement efficace et reproductible des cellules et tissus de mammifères en culture pour l’analyse MS protéomique. Le kit contient des tampons préformulés, un mélange enzymatique de qualité MS, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour générer des échantillons de peptides compatibles MS en moins de trois heures. Les kits sont optimisés pour traiter des échantillons de protéines de 10 à 100 μg avec un rendement élevé de peptides prêts pour l’analyse MS.
Complet : comprend des réactifs préformulés pour la lyse par digestion, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour 20 échantillons maximum
Optimisé : protocole et réactifs simplifiés qui minimisent le nombre d’étapes et le temps nécessaires pour traiter les échantillons
Flexible : les réactifs et le protocole ont été vérifiés à l’aide de cellules, de plasma et d’échantillons de tissus pour 10 à 100 µg d’échantillons
Gain de temps : réduction du temps de traitement des échantillons de plus d’un jour à moins de trois heures
Compatible : la préparation finale est prête pour l’analyse MS directe et d’autres applications en aval, y compris le marquage TMT
La préparation d’échantillons de peptides pour l’analyse MS est complexe, avec de nombreuses étapes et différents protocoles, ce qui engendre une variabilité des échantillons en termes de qualité et de quantité. Ce kit a été conçu pour améliorer la reproductibilité tout en économisant du temps de manipulation et de traitement. Le nombre d’étapes et le temps de traitement ont été réduits grâce à l’ajout de la nucléase universelle pour réduire la viscosité à partir des acides nucléiques (remplacement de la sonication), une solution rapide, dans un seul récipient, de réduction/alkylation pour la modification de la cystéine (carbamidométhylation, + 57,02) et à un mélange de protéase trypsine/Lys-C pour une digestion plus complète. En outre, le kit comprend des colonnes et des tampons de nettoyage Peptide pour préparer des échantillons de peptides sans détergent pour l’analyse MS. Les réactifs et le protocole optimisés produisent des peptides de haute qualité qui sont compatibles avec le marquage TMT et d’autres applications en aval, ou sont prêts pour l’analyse MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tampon de lyse
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Tampon de lyse
Gamme de produits EasyPep
Contenu et stockage Stocker de 2°C à 8°C
Marqueur ou colorant Non marqué
Conditions d’expédition Glace
Matériau de départ Échantillons de protéines
Type de produit final Protéine
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Lyse cellulaire
Quantité 100 mL
Forme Liquide