Learn More
Thermo Scientific™ Kits de préparation d’échantillons EasyPep™ MS
Code produit 17895257 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Kit de préparation d’échantillons MS
Kit de préparation d’échantillons Maxi
Kit de préparation d’échantillons Micro MS
Kit de préparation d’échantillons Mini MS
Plaque de nettoyage des peptides
Tampon de lyse
Conditionnement:
122g
20 tests
8 réactions
96 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
17895257 Plaque de nettoyage des peptides 96 réactions
15947032 Kit de préparation d’échantillons Mini MS 20 tests
17845047 Kit de préparation d’échantillons Micro MS 96 réactions
17175772 Kit de préparation d’échantillons MS 96 réactions
17185772 Kit de préparation d’échantillons Maxi 8 réactions
16874571 Tampon de lyse 122g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17895257 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' A57865
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    299.65€ / 96 réactions
    Économisez 41.35€
    12% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Générez des échantillons protéomiques de haute qualité pour l’analyse MS en moins de quatre heures à l’aide de kits de préparation d’échantillon EasyPep MS optimisés.
Les kits de préparation d’échantillons EasyPep Mini MS permettent un traitement efficace et reproductible des cellules et tissus de mammifères en culture pour l’analyse MS protéomique. Le kit contient des tampons préformulés, un mélange enzymatique de qualité MS, des colonnes de nettoyage de peptides et un protocole optimisé pour générer des échantillons de peptides compatibles MS en moins de trois heures. Les kits sont optimisés pour traiter des échantillons de protéines de 10 à 100 μg avec un rendement élevé de peptides prêts pour l’analyse MS.
• Complete—includes pre-formulated reagents for lysis through digestion, peptide clean-up columns, and an optimized protocol for up to 20 samples
• Optimized—streamlined protocol and reagents minimize the number of steps and time time needed to process samples
• Flexible—reagents and protocol have been verified using cells, plasma, and tissue samples for 10 to 100 μg samples
• Time-saving—sample processing time reduced from more than one day to less than three hours
• Compatible—final preparation is ready for direct MS analysis and other downstream applications, including TMT labeling
The sample preparation of peptides for MS analysis is complex, with numerous steps and varied protocols, resulting in sample variability in both quality and quantity. This kit has been designed to improve reproducibility while saving hands-on and processing time. The number of steps and processing time have been reduced through the addition of Universal Nuclease to reduce viscosity from nucleic acids (replacing sonication), a rapid 'one pot' reduction/alkylation solution for cysteine modification (carbamidomethylation, + 57.02), and a trypsin/Lys-C protease mix for more complete digestion. In addition, the kit includes Peptide Clean-up columns and buffers to prepare detergent-free peptide samples for MS analysis. The optimized reagents and protocol produce high-quality peptides that are compatible with TMT labeling and other downstream applications, or are ready for MS analysis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Plaque de nettoyage des peptides
Type de produit Reagent Kit
Gamme de produits EasyPep
Matériau de départ Protein Samples
Méthode de détection Mass Spectrometry
Format Kit
Étape du flux de travail Mass spectrometry sample preparation
Quantité 96 reactions
Forme Solid