Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Portoir pour boîtes de Petri Easyplate
Code produit 11744736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Bleu
Naturel
Hauteur (métrique):
24 cm
37 cm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11744736 Naturel 24 cm 1 pièce
10358469 Assortiment 24 cm 4 pièces
11794736 Bleu 37 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11744736 Fournisseur Bel-Art™ Scienceware™ Code fournisseur F189820009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    192.51€ / 1 pièces
    Économisez 42.49€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Pour augmenter l’espace de travail et transporter efficacement une grande quantité de boîtes de Petri.
  • Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
  • Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
  • PC léger et résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel
Capacité Boîtes de Pétri (100 mm)
Matériau Polycarbonate
Positions 48
À utiliser avec (équipement) Boîte de Petri
Quantité 1/boîte
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Hauteur (métrique) 24 cm