Learn More
Bel Art™ ProCulture™ Supports pour boîtes de Petri
Code produit 11784736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel, Bleu
Positions:
84
Dimensions:
35.5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Positions Dimensions Conditionnement
11784736 Naturel, Bleu 84 35.5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11784736 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189820014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    211.95€ / 1 pièces
    Économisez 48.05€
    18% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Les racks à code couleur optimisent l’organisation et l’identification des échantillons
  • Bandes de retenue en silicone permettant de fixer chaque boîte de Petri ; Insertion et retrait facilités des groupes de boîtes sans perturber les boîtes supérieures ou inférieures
  • Étiquettes latérales pour identifier des échantillons critiques
  • PC léger et résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Naturel, Bleu
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Polycarbonate
Positions 84
Forme Rectangulaires, coins arrondis
Empilables Non
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Petri de 10 cm
Dimensions 35.5 cm
Longueur (métrique) 370 mm
Comprend Rack uniquement
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 370 mm
Array 21 x 4
Largeur (métrique) 184 mm