Learn More
Contec™ Système de nettoyage EasyReach™ : Outil de nettoyage
Code produit 17245434 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Protection de sonde acier inoxydable
Type de produit:
Cadre de serpillère pose à plat
Support de serpillère plat
Longueur (impériale):
7,25 in
7,5 in
16,5 in
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Longueur (impériale) Conditionnement
17245434 Polypropylène Support de serpillère plat 7,25 in 1 pièce
16575274 Protection de sonde acier inoxydable Support de serpillère plat 7,5 in 1 pièce
16565274 Protection de sonde acier inoxydable Cadre de serpillère pose à plat 16,5 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17245434 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2685P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.24€
    9.66€ / 1 pièces
    Économisez 1.58€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Passe facilement par les trappes de transfert, et ne nécessite aucun assemblage ni entretien. EasyReach™ Le système de nettoyage est idéal pour les isolateurs, les armoires, les hottes à flux laminaire, les boîtes à gants et autres mini-environnements.
EasyReach™ Le système de nettoyage se compose d'un outil de nettoyage monobloc léger en acier inoxydable et de tampons de nettoyage jetables et absorbants interchangeables qui assurent un nettoyage et une désinfection efficaces des zones difficiles d'accès.
  • La forme rectangulaire facilite le nettoyage en lignes droites successives.
  • Profil bas 360° La tête pivotante permet un accès rapide et facile aux zones difficiles d'accès.
  • Structure légère et articulée
  • Le bord d’accrochage aisé du tampon de nettoyage garantit un ajustement parfait sur le cadre de tête de balai-serpillère ; remplacement facile même les mains gantées
  • Le conditionnement en petites quantités est prévu pour une seule session.
  • Le tampon en polyester ouatiné bien adapté assure un traitement efficace et uniforme de la surface, ce qui réduit le nombre de contaminants viables et non et assure une élimination maximale des résidus
  • Double couche absorbante Quiltec™ Les coussinets à bords scellés permettent de minimiser la présence de particules et de fibres.
  • Tampons de nettoyage disponibles présaturés d’IPA à 70 %
Remarque : Les tampons de nettoyage sont vendus séparément (voir MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Voir QuickConnect™ Cadres et manches de têtes de balai à franges pour manches longs EasyReach option.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de serpillère plat
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 7,25 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 18 cm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
Color-coded Non