Learn More
Buerkle™ EasySampler™ Échantillonneur pour solides
Code produit 10648534 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
200 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10648534 200 ml 1 pièce
15529650 60 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648534 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53601000
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Échantillonnage rapide et facile des matériaux en vrac fluides
Le EasySampler offre une solution innovante pour l'échantillonnage et la vidange rapides de matériaux en vrac à écoulement libre en permettant de vider l'échantillon rapidement et directement dans le conteneur de collecte. En appuyant sur la poignée, l'embout de l'échantillonneur s'ouvre et l'échantillon peut être vidé sans avoir à retourner ni à démonter l'échantillonneur.
Sa conception lisse, sans rebord arrière, assure une vidange complète et empêche l'accumulation de résidus, permettant un échantillonnage rapide et répété.
De plus, l'échantillonneur peut être facilement démonté pour un nettoyage en profondeur. L'utilisation d'acier inoxydable de haute qualité 316L (1.4404) garantit la durabilité, la fiabilité et la pureté lors de l'échantillonnage.
Le EasySampler Il est spécialement conçu pour les matériaux fluides ou auto-fluides et simplifie grandement l'échantillonnage.
  • Conception innovante pour un échantillonnage rapide et facile
  • Vider directement dans le conteneur de collecte
  • Acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité et une fiabilité optimales
  • Facilement démontable pour un nettoyage en profondeur
  • Optimisé pour les solides en vrac à écoulement libre ou auto-fluide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lance d’échantillon
Matériau Acier inoxydable (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 200 ml
Longueur (métrique) 1045 mm
Longueur (métrique) du bol 500 mm