Learn More
Contec™ EasySat™ Système de nettoyage de sol sans seau
BIOPHARMA
Code produit 16655514 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
21,5 x 18,25 x 4,75 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16655514 21,5 x 18,25 x 4,75 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16655514 Fournisseur Contec™ Code fournisseur BLMOPQC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.00€
    250.22€ / 1 pièces
    Économisez 28.78€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse lors du nettoyage des salles blanches. La tête de balai-serpillère VertiKlean™ du système de serpillère pour sol sans seau Contec™ EasySat™, entièrement autoclavable, est composée d’un matériau coupé au laser, puis soudé. Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse
  • Conçues spécialement pour une utilisation en salle blanche
  • Caractéristiques : bords scellés découpés au laser VertiKlean™ Le matériau de la tête de balai est un tissu polyester léger laminé sur une mousse ester nettoyante pour une excellente résistance à l'abrasion.
  • Le système comprend un réservoir de 1,5 L (52 oz). réservoir de solution translucide capable de nettoyer jusqu'à 5 000 pieds carrés
  • Le réservoir ne pèse que 3,2 kg (7 lb). lorsque plein
  • Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Les têtes de balai-serpillère inclinées nettoient les zones difficiles à atteindre, et peuvent être fixées et retirées en quelques secondes.
  • Le système et les têtes de balai sont entièrement autoclavables jusqu'°à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Les têtes de balai-serpillère sont fournies dans des styles réguliers et texturés, et sont également disponibles stérilisées par irradiation aux rayons gamma ().
  • Les têtes se fixent facilement au cadre au moyen de bandes Velcro classiques.
Compliance
AAMI ISO 11137:2006
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 21,5 x 18,25 x 4,75 in
Type de produit Adaptateur de cadre
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 21,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 55 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 4,75 in
Largeur (métrique) 46 cm
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation avec des désinfectants, spécialement conçus pour les sols des salles blanches
Certifications/Conformité AAMI ISO 11137
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable