Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tête de bossage EasySlide à une main
Code produit 31237675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
54 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique)
31237675 54 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31237675 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2450
Expédition estimée: 07-12-2026
La nouvelle tête de serrage EasySlide à une main permet des réglages fluides, un repositionnement rapide et une fixation sécurisée pour des configurations de laboratoire efficaces.
  • Alliage d'aluminium robuste et léger
  • Convient pour la fixation de tiges jusqu'à Ø 12 mm
  • La tête de bossage elle-même se monte sur un Ø Tige de 12 mm dont la hauteur est réglable de manière flexible
  • Roulement à billes interne en plastique pour un glissement exceptionnellement fluide
  • Utilisation à une main : —la tête de perçage peut être positionnée et verrouillée sans effort d'une seule main.
  • Grandes vis moletées en aluminium pour un serrage sûr et sans outil
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 54 mm
Largeur (métrique) 80 mm
Type de produit Noix de serrage
Poids (métrique) 160 g