Learn More
Greiner Bio-One Tamis cellulaire EASYstrainer, petit, pour tubes de 1,5 à 15 ml
GREENER_CHOICE
Code produit 17833162
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions de la maille:
20 μm
40 μm
Couleur:
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions de la maille Couleur unitSize
17833162 20 μm Rouge 1 pièce
17214494 40 μm Vert 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17833162 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 542120
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une filtration rapide et sûre des suspensions cellulaires et des isolats de cellules primaires
  • Petit diamètre
  • Emballage individuel
  • Pour tubes de 1,5 à 15 ml de volume
  • Poignée et surface spéciale pour une manipulation aseptique améliorée
  • Fente d’aération pour une filtration rapide, empêchant le débordement de liquide
  • Empilable pour une filtration séquentielle en une seule étape
  • Partie supérieure inversible pour la récupération des cellules retenues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Type de produit Tamis cellulaire
Stérilité Stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 à 15 mL
Dimensions de la maille 20 μm