Learn More
Thermo Scientific™ Barrette de tube ABgene™ EasyStrip™ Plus avec bouchons plats fixés
Code produit 15596619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 barrettes
Conditionnement:
250 barrettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15596619 250 barrettes 250 barrettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15596619 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur AB2000
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Le Thermo Scientific™ EasyStrip™ La bandelette de tubes Plus avec bouchons plats intégrés est conçue pour réduire le risque de contamination croisée dans les tests PCR.
Le Thermo Scientific™ EasyStrip™ La bandelette de tubes Plus avec bouchons plats intégrés est conçue pour réduire le risque de contamination croisée dans les tests PCR. La barrette de tube est compatible avec les blocs de thermocycleur de 0,2 ml et comporte des bouchons plats fixés individuellement pour un accès rapide et facile aux échantillons individuels. De plus, des marqueurs gradués μde 20 L sur chaque tube permettent une vérification visuelle du volume et la mesure des ajouts de réactif et d'échantillon.
Pour les plaquettes tubulaires avec bouchons ultra transparents, voir le numéro de cat. AB-2005.
Caractéristiques:
  • Évitez toute contamination croisée avec les bouchons fixés individuellement
  • Vérifier les volumes de réaction des tubes à l'aide des μgraduations de 20 L présentes sur chaque tube.
  • Assurez le suivi des échantillons à l’aide des languettes situées à l’extrémité pour étiqueter chaque barrette
  • Identifiez rapidement les puits individuels et évitez les erreurs de pipetage à l’aide des languettes (A-H) sur chaque bouchon de tube et charnière de bouchon (visibles lorsque le bouchon est ouvert et fermé)
Applications :
  • PCR
Certifications
Certifiée exempte d’ADN, de RNase et de DNase humains
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifiées exemptes d’ADN, de RNase et de DNase humains
Couleur Transparent
Conditions de stockage Température ambiante
Quantité 250 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Type de bouchon Bouchon plat