Description
EB2 Polyclonal specifically detects EB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | EB2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.0) |
| Gene Alias | APC-binding protein EB2, EB1, EB2APC-binding protein EB1, End-binding protein 2, microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2, RP1microtubule-associated protein RP/EB family member 2, T-cell activation protein, EB1 family |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human EB2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?