Learn More
Ebro Electronic™ Série d'enregistreurs de données EBI 40
GREENER_CHOICE
Code produit 11743559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Canaux:
6
12
Indice IP:
IP 30
IP 40
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Canaux Indice IP unitSize
11743559 12 IP 40 1 pièce
11733559 6 IP 30 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11743559 Fournisseur Ebro Electronic™ Code fournisseur 13406401A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2340.00€
    2279.00€ / 1 pièces
    Économisez 61.00€
    2% de réduction
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Enregistreur de données multicanaux
Multi Channel Data logger to measure the temperature with thermocouple probes of type K or T.Temperature data logger with 2 point factory calibration certificate.
Enregistreur de données multicanaux pour mesurer la température avec des sondes à thermocouple de type K ou T. Enregistreur de données de température avec certificat d'étalonnage en usine à 2 points.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Datalogger
Type d’affichage TFT
Mémoire des données 20 000/canal
Étalonnage Calibrated
Types d’alarme None
Software Type Winlog.pro™
Canaux 12
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage en usine
Indice IP IP 40
Modèle EBI 40 TC-02
Types de capteur Thermocouple de type K, connexions SMP
Précision (température) ±0,5°C (25°C sans sonde)
Résolution de la température 0,1°C
Plage de températures (métrique) -200°C à +1200°C
Dimensions (L x l x H) 140 x 118 x 35 mm
Poids (métrique) Environ 400 g