Learn More
Invitrogen™ Kits de détection de l’apoptose par l’Annexine V eBioscience™
Code produit 15571187
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 tests
200 dosages
200 tests
20 dosages
300 dosages
50 dosages
Excitation / émission:
405, 546/450, 647
488, 535/520, 617
650, 535/660, 617
NA, 535/NA, 617
Conjugué:
APC, iodure de propidium
Biotine, iodure de propidium
FITC, iodure de propidium
PCP-eFluor 710
PE, 7-AAD
PE/Cy7
eFluor 450, 7-AAD
Conditionnement:
1 pièce
100 tests
20 tests
200 tests
300 tests
50 tests
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Excitation / émission Conjugué unitSize
15571187 200 dosages 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 200 tests
12770170 200 dosages 488, 535/520, 617 FITC, iodure de propidium 1 pièce
15561187 50 dosages 405, 546/450, 647 eFluor 450, 7-AAD 50 tests
12780170 200 dosages 650, 535/660, 617 APC, iodure de propidium 1 pièce
15591187 50 dosages - PCP-eFluor 710 50 tests
15413392 200 tests - PCP-eFluor 710 1 pièce
15581947 100 tests 488, 535/520, 617 FITC, iodure de propidium 100 tests
15501957 20 dosages 488, 535/520, 617 FITC, iodure de propidium 20 tests
15521957 300 dosages 488, 535/520, 617 FITC, iodure de propidium 300 tests
14819780 50 dosages - PE, 7-AAD 50 tests
15521207 200 dosages - PE, 7-AAD 200 tests
15531207 50 dosages - PE/Cy7 50 tests
15541207 200 dosages - PE/Cy7 200 tests
15551947 100 tests NA, 535/NA, 617 Biotine, iodure de propidium 100 tests
15561947 20 dosages NA, 535/NA, 617 Biotine, iodure de propidium 20 tests
15571947 300 dosages NA, 535/NA, 617 Biotine, iodure de propidium 300 tests
12760170 50 dosages 488, 535/520, 617 FITC, iodure de propidium 1 pièce
15581187 50 dosages 650, 535/660, 617 APC, iodure de propidium 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 15571187 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 88800674
Includes
  • Numéro de catalogue 88-8006-72 :
  • tampon de liaison 10X
  • Annexine V eFluor™ 450 : 5 μl/test, 50 tests, conserver à l’abri de la lumière.
  • Solution de coloration de viabilité 7-AAD : 5 μl/test, 100 tests, conserver à l’abri de la lumière.
  • Nº de catalogue 88-8006-74 :
  • tampon de liaison 10X
  • Annexine V eFluor™ 450 : 5 μl/test, 200 tests, conserver à l’abri de la lumière.
  • Solution de coloration de viabilité 7-AAD : 5 μl/test, 2 x 100 tests, conserver à l’abri de la lumière.
Les kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour marquer la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire.
Distinguez facilement les cellules soumises à une apoptose précoce et tardive grâce aux kits de détection d’apoptose eBioscience et Annexine V pour l’analyse de cytométrie en flux. Ces kits utilisent l’annexine V conjuguée au colorant de viabilité pour étiqueter la phosphatidylsérine (PS), un marqueur précoce de l’apoptose, sur la membrane extracellulaire. En fin d’apoptose, la membrane cellulaire ayant perdu son intégrité, l’annexine V et le colorant de viabilité traversent et se lient à la PS à l’intérieur de la membrane plasmique.
Les annexines sont une famille de protéines de liaison aux phospholipides calcium-dépendantes qui lient de préférence la phosphatidylsérine (PS). Dans des conditions physiologiques normales, la PS se trouve principalement dans le feuillet interne de la membrane plasmique. Au début de l’apoptose, la phosphatidylsérine (PS) perd sa répartition asymétrique à travers la bicouche des phospholipides et est transférée aux cellules de marquage du feuillet de la membrane extracellulaire comme cibles de la phagocytose. Une fois sur la surface externe de la membrane, la PS peut être détectée par l’annexine V marquée par fluorescence de manière calcium-dépendante.
Dans l’apoptose précoce, la membrane plasmique exclut les colorants de viabilité tels que l’iodure de propidium (IP), la 7-AAD ou les colorants de viabilité fixables tels que eFluor 450. Ces cellules se colorent avec l’annexine V mais pas avec un colorant de viabilité, ce qui distingue les cellules au début de l’apoptose. Cependant, en fin d’apoptose, la membrane cellulaire perd son intégrité, permettant ainsi à l’annexine V d’accéder également à la PS à l’intérieur de la cellule. Un colorant de viabilité peut être utilisé pour résoudre ces cellules apoptotiques et nécrotiques en phase tardive (positives à l’annexine V, au colorant de viabilité) à partir des cellules apoptotiques en phase précoce (positives à l’annexine V, négatives au colorant de viabilité).
Les colorants de viabilité actuels disponibles avec les kits de détection d’apoptose eBioscience Annexine V comprennent FITC, eFluor 450, allophycocyanine (APC), phycoérythrine (PE), PE-cyanine7, et biotine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection de l’apoptose par annexine V eFluor 450 eBioscience
Quantité 200 dosages
Format Kit
Contenus des kits • Tampon de liaison d’annexine V (10X), 1 flacon (100 ml)
• Annexine V eFluor 450, 1 flacon (1 ml)
• Solution de coloration de viabilité 7-AAD, 2 flacons (0,5 ml)
Remarque : L’utilisation du colorant de viabilité fixable eFluor 450 n’est pas recommandée avec les kits de détection de l’apoptose par annexine V.
Type de produit Kit de détection d’apoptose
Contenu et stockage 2°C à 8°C. Évitez les variations de température.
Excitation / émission 405, 546/450, 647
Conditions d’expédition Glace humide
Conjugué eFluor 450, 7-AAD
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux