Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Essential Human T-Cell Phenotyping Panel
Description
Le panel de phénotypage de cellules T humaines essentielles exploite des anticorps eBioscience™ de haute qualité et un protocole prêt à l’emploi pour la configuration expérimentale, la stratégie de gating et l’analyse.
Parmi les nombreux avantages :
- Performance éprouvée : anticorps conçus pour la cytométrie en flux
- Anticorps hautement référencés : le portefeuille eBioscience™ contient des anticorps conjugués au fluorochrome fiables pour des recherches en immunologie et en oncologie
- Protocole et kit clé en main : contient les recommandations de contrôle normalisées nécessaires pour effectuer la caractérisation par cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Anticorps CD3, CD4, CD8, CD62L et CCR7, stocker entre 2° et 8°C |
| Format | Kit |
| Quantité | 100 réactions |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Conditions d’expédition | Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Panel de phénotypage de cellules T humaines |