Learn More
Invitrogen™ Kit de phénotypage des cellules Th1/Th17 humaines essentielles eBioscience™
Code produit 17164729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17164729 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17164729 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A42927
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1284.00€
    975.84€ / 100 réactions
    Économisez 308.16€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Le kit de phénotypage des cellules Th1/Th17 humaines essentielles Invitrogen™ eBioscience™ est conçu pour les tests d’identification basés sur la cytométrie en flux des cellules T auxiliaires de type 1 et 17.
Le kit de phénotypage exploite des anticorps eBioscience™ de haute qualité, des isotypes contrôles et des réactifs de stimulation cellulaire (provoquant la production de cytokine), des réactifs de fixation/perméabilisation (pour les marqueurs intracellulaires IfN-g et IL-17) et inclut un protocole prêt à l’emploi pour la configuration expérimentale, la stratégie de gating et l’analyse.
Parmi les nombreux avantages :
  • Performances éprouvées : anticorps et réactifs de support conçus pour la cytométrie en flux
  • Anticorps hautement référencés : inclut l’un des clones les plus référencés pour IL-17
  • Kit et protocole clé en main : contient les réactifs et les recommandations de contrôle normalisées nécessaires pour effectuer la caractérisation par cytométrie en flux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage
  • CD4, Ifn-g, anticorps IL-17a, stocker entre 2°C et 8°CC
  • Cocktail de stimulation cellulaire, stocker entre -5 et -30°C
  • Cocktail pour le transport de protéines, stocker entre -5 et -30°C
  • Réactifs de fixation et de perméalisation intracellulaires, stocker entre 2°C et 8°C
  • Contrôle d’isotypes, stocker entre 2 °C et 8°C.
Format Kit
Quantité 100 réactions
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Réactif