Learn More
Invitrogen™ Kit de phénotypage de cellules Treg humaines essentielles eBioscience™
Description
Le kit de phénotypage exploite des anticorps eBioscience™ de haute qualité, des isotypes de contrôle et des réactifs de fixation/perméabilisation (pour le marqueur intracellulaire FOXP3) et inclut un protocole prêt à l’emploi pour la configuration expérimentale, la stratégie de gating et l’analyse.
Parmi les nombreux avantages :
- Performances éprouvées : anticorps et réactifs de support conçus pour la cytométrie en flux
- Anticorps hautement référencés : inclut l’un des clones les plus référencés pour FOXP3
- Kit et protocole clé en main : contient les réactifs et les recommandations de contrôle normalisées nécessaires pour effectuer la caractérisation par cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage |
|
| Format | Kit |
| Quantité | 100 réactions |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Conditions d’expédition | Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Réactif |