Learn More
Ebrotidine, MedChemExpress
Code produit 16486608
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16486608 10 mg
16469177 5 mg
16402707 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16486608 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15538
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Ebrotidine(FI 3542) is a competitive H2-receptor antagonist (Ki= 127.5 nM) with a potent antisecretory activity and evidenced gastroprotection.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ebrotidine
CAS 100981-43-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H17BrN6O2S3
Quantité 10 mg
Synonyme FI3542
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (209.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Br)C=C1)(/N=C/NCCSCC2=CSC(NC(N)=N)=N2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 477.42
Poids de la formule 477.42
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation