Learn More
Ébrotidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ebrotidine |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H17BrN6O2S3/c15-10-1-3-12(4-2-10)26(22,23)19-9-18-5-6-24-7-11-8-25-14(20-11)21-13(16)17/h1-4,8-9H,5-7H2,(H,18,19)(H4,16,17,20,21) |
| Poids de la formule | 475.9758 |