Learn More
Ebselen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512281 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10512281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300572500
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ebselen
Note relative au nom 99%
CAS 60940-34-3
Point de fusion 179°C to 184°C
Couleur Jaune à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H9NOSe
Numéro MDL MFCD00210937
Quantité 250 mg
Beilstein 27, II, 222
Merck Index 15, 3533
Synonyme ebselen, 2-phenyl-1,2-benzisoselenazol-3 2h-one, ebselene, ebseleno, ebselenum, ebselene french, ebselenum latin, ebselen inn, ebseleno spanish, harmokisane
Clé InChI DYEFUKCXAQOFHX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C(=O)C3=CC=CC=C3[Se]2
Nom IUPAC 2-phényl-1,2-benzoselénazol-3 -one
Poids moléculaire (g/mol) 274.192
CID PubChem 3194
ChEBI CHEBI:77543
Poids de la formule 274.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline