Learn More
Gibco™ EBSS, calcium, magnésium, rouge de phénol
Code produit 11540616 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540616 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540616 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 24010043
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.19€
    27.65€ / 500mL
    Économisez 4.54€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
EBSS, calcium, magnésium, rouge de phénol
La solution saline équilibrée de Earle (EBSS) est utilisée dans diverses applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs.
Ce milieu EBSS est modifié comme suit :
Avec : Glucose, bicarbonate de sodium, calcium, magnésium, rouge phénolique
La formulation complète est disponible.
Utilisation prévue du produit
Pour un usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS)
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Rouge de phénol, Glucose, Bicarbonate de sodium, Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Osmolalité 270 à 310 mOsm / kg
pH 7 à 7,4
Contenu et stockage Conditions de stockage : 15 à 30°C
Conditions d’expédition : température ambiante.
Durée de conservation : 36 mois à compter de la date de fabrication.