Learn More
Gibco™ EBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
Code produit 11570466 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570466 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 14155048
 Article restreint
En stock
EBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
La solution saline équilibrée de Earle (EBSS) est utilisée dans diverses applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules et de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs. L’EBSS Gibco™ est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ EBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu EBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14155-063). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 15 à 30 °C
Description Solution saline équilibrée de Earle, 500 ml, concentration 1 X, liquide, pH de 7,0 à 8,1, durée de conservation de 36 mois, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, avec glucose, bicarbonate de sodium, utilisée pour les applications de culture de cellules de mamm
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Solution tamponnée saline de Earle
Avec additifs Glucose, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,0 à 8,1
Quantité 500 mL
État réglementaire Pour diagnostic in vitro