Learn More
(-)-Éburnamonine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vincamone |
| CAS | 4880-88-0 |
| Formule moléculaire | C19 H22 N2 O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (3α,16α)-Eburnamenin-14(15H)-one, Vincamone (7CI,8CI), 1H-Indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridine, eburnamenin-14(15H)-one deriv., (-)-Eburnamonine, (-)-Vincamone, (-)-cis-Eburnamonine, (3α,16α)-Eburnamonine, 16-Oxoeburnane, CH 846, Cervoxan, Eburnal Ritardo, Vinburnine, cis-Vincamone, l-Eburnamonine |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H22N2O/c1-2-19-9-5-10-20-11-8-14-13-6-3-4-7-15(13)21(16(22)12-19)17(14)18(19)20/h3-4,6-7,18H,2,5,8-12H2,1H3/t18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@]12CCCN3CCc4c([C@H]13)n(C(=O)C2)c5ccccc45 |
| Nom IUPAC | (3α ,16α)-éNotuménine-14(15H)-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.3908 |
| Poids de la formule | 294.1732 |