Learn More
Tocris Bioscience™ EC 23
GREENER_CHOICE
Code produit 18752694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18752694 10 mg 10mg
18792644 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18752694 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 4011/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Synthetic retinoid; induces differentiation of stem cells
Photostable synthetic retinoid; analog of ATRA (Cat. No. 0695). Displays similar activity to ATRA when tested on the embryonal carcinoma stem cell model TERA2.cl.SP12. Potently induces neural differentiation in human pluripotent embryonic stem cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104561-41-3
Formule moléculaire C23H24O2
Specifica
Nom chimique ou matériau EC 23
Quantité 10 mg
Poids de la formule 332.44
Pureté >99%
Poids moléculaire 332.443
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.