Learn More
Lovibond™ EComparator EC 3000 ASTM
Code produit 17828191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
EComparator
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17828191 EComparator 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17828191 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 163010
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Instrument dans une mallette de transport, 2 cuves W100 (plastique) de 33 mm, 2 cuves W100 (OG) de 33 mm, 2 étalons en verre, 2 flacons de 60 ml d’étalon de validation, quatre piles AA, manuel d’instructions
Fournit un moyen facile de passer d’une mesure visuelle subjective à une mesure électronique précise et non subjective.
  • ASTM D1500 est une échelle de couleurs unidimensionnelle, représentée par un seul chiffre, allant d'un jaune paille pâle à un rouge foncé en seize nuances.
  • Technologie numérique et portative à bouton-poussoir
  • Affichez la différence de couleur d’un simple clic sur un bouton, et passez d’un affichage d’écran en couleur à un affichage numérique
  • Facile à programmer avec des menus intuitifs sur écran tactile
  • Définissez votre langue, la date et l’heure, affichez vos préférences et créez des projets avec des réglages de tolérance individuels
  • Système d’avertissement à l’écran : Dans le seuil de tolérance : Vert, hors tolérance ; Rouge, à la limite de la tolérance ; Ambre
  • Fournit des rapports immédiats à partir du laboratoire ou sur site
  • Stockage de données volumineuses (> 20 000 lectures) et USB La connectivité garantit que les données peuvent être stockées et partagées facilement et rapidement.
  • Flexibilité accrue avec les progiciels pour Windows™ et la prise en charge de plusieurs langues à l'écran
  • Écran de protection lumineux intégré pour protéger les échantillons de la lumière ambiante, et longueur de trajet et choix de cuves (plastique ou verre) flexibles pour une flexibilité d’application
Caractéristiques générales
  • Source lumineuse : LED blanche (durée de vie de 25 ans)
  • Capteurs : détecteurs tristimulus, de référence et d’échantillon
  • Taille de l'écran : 3,5 in
  • Résolution d'affichage : 320 x 240
  • Couleur : 24 bits (couleurs réelles)
  • Écran tactile : résistif
  • Clavier : membrane tactile à trois touches
  • Type de cellule d'échantillonnage : spectrophotomètre W100
  • Chambre de filtration : Supports de gamme EC
  • Matériau du boîtier : ABS ignifugé
  • Source d'alimentation : USB ou batterie
  • Piles : quatre piles AA
  • Interfaces : USB 2.0 (mini USB réceptacle)
  • Température maximale de l'échantillon : 80 °C
  • Langues prises en charge : Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais, russe
  • Dimensions du boîtier (P x l x H) : 21 x 10,6 x 5,7 cm
Caractéristiques techniques
  • Échelle de couleurs : ASTM Couleur
  • Plage : 0 à 8
  • Résolution : 0,1 unité
  • Répétabilité : ±0,1
  • Longueur du trajet : 33 mm
  • Normes : ASTM D1500, D6045
  • Vue comparative : Trois champs
Applications : Pour
le classement des couleurs de liquides de couleur similaire tels que les résines, les vernis, les laques, les huiles siccatives, les acides gras, les lécithines, l’huile de tournesol et l’huile de lin.
Spécification
Stockage de données > 20 000 mesures
Type de batterie 4 x AA
Type de détecteur Tristimulus
Affichage Écran tactile
Dimensions (L x l x H) Boîtier : 21 x 10,6 x 5,7 cm
Langues Français, Allemand, Espagnol, Italien, Russe, traditionnel, Japonais
Source lumineuse LED blanche
Type EComparator
À utiliser avec (application) Pour le classement des produits pétroliers tels que les huiles de graissage, les huiles de chauffage et les huiles combustibles pour diesel.
Comprend Instrument dans une mallette de transport, 2 cuves W100 (plastique) de 33 mm, 2 cuves W100 (OG) de 33 mm, 2 étalons en verre, 2 flacons de 60 ml d’étalon de validation, quatre piles AA, manuel d’instructions
Matériau ABS ignifuge
Longueur du trajet optique 33 mm
Plage 0 à 8
Résolution 0,1 unité