Learn More
Trajan™ Septa EC GC
Code produit 12985721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
17 mm
Température (métrique) Max:
300°C
350°C
Unit Size:
25 pièces
50 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) externe Température (métrique) Max unitSize
12985721 11 mm 350°C 25 pièces
10330421 7 mm 350°C -
10187060 6 mm 350°C 50 pièces
10442381 10 mm 350°C 50 pièces
10412551 8 mm 350°C 50 pièces
12935731 9 mm 350°C 25 pièces
12915731 17 mm 300°C 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12985721 Supplier Trajan™ Supplier No. 041902
Expédition estimée: 20-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le septa GC CE est conçu pour une longue durée de vie et une faible adhérence du port d’injection
  • Combine une longue durée de vie, un faible ressuage et une faible adhérence du port d’injection
  • Joint fiable contre la pression du gaz vecteur dans l’entrée
  • Pas de ressuage ni de contamination dans le système GC
  • Température de fonctionnement maximale de 350°C (300°C pour 17 mm)
Specifications
Type Septum EC longue durée de vie
Description Associe une durée de vie d’injection significativement plus longue, une faible purge et une faible adhérence au port d’injection.
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Température (métrique) Max 350°C
Matériau Silicone haute température
Quantité 25/boîte