Learn More
Terumo™ Seringue Luer-Slip excentré
Code produit 17152724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
20 mL
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
17152724 20 mL 50 pièces
17142724 10 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17152724 Fournisseur Terumo™ Code fournisseur 8MDSS20ESE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquée avec du PP pour offrir une résistance thermique et chimique supérieure. Les seringues Luer-Slip excentrique Terumo™ se caractérisent par leur conception biseautée unique pour faciliter la pénétration de la peau et minimiser le traumatisme.
  • Corps et piston en polypropylène transparent ; bague à double contact
  • La butée intégrée du piston empêche le retrait accidentel
  • Stérile, sans latex
  • Graduations en gras visibles et précises
  • Conforme à la norme ISO 7886 (DIS 7886)
  • Conditionnés individuellement dans des boîtes à ouverture facile inviolables
  • Livrées sans aiguilles
  • Conviennent aux gaz ou aux liquides
  • Luer-Slip excentrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7886 (DIS 7886)
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (application) Réservé à la recherche, pour les gaz ou les liquides
Jetable Usage unique
Graduations 1 mL
Volume (métrique) 20 mL
Type de connexion Luer-Slip excentrique
Graduated Oui