Learn More
BD Seringue Luer-Slip excentrique Plastipak™
Code produit 10102154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 ml
Conditionnement:
60 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10102154 30 ml 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102154 Fournisseur BD Code fournisseur 301231
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Élimine complètement le risque de réactions allergiques au latex. La seringue Luer-Slip excentrique TheBD Medical™ Plastipak™ est dotée d’un bouchon sans latex.
  • Volume - 30 ml
  • Bec Luer-Slip
  • Pointe excentrique
  • Sans aiguille
  • Sans latex
  • Stérile
  • 60/boîte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, directive européenne 93/42 / certifications CEE (procédure de conformité annexes V et VII) : N 95 Q 252156 et N 252231 Q (références 309661 & 309620 ) ; certifiée par NSAI (N 0050)
Matériau Plastic (Plastique)
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 23.77 mm
Sans latex Oui
Longueur (métrique) 107.5 mm
Type de produit Seringue à embout Luer-Slip excentrique
Jetable Usage unique
Graduations 1 ml
Quantité Boîte de 60
Volume (métrique) 30 ml
Type de connexion Luer-Slip excentrique
Graduated Oui