Learn More
Terumo™ Seringue en trois parties à pointe concentrique Luer-Lock, 5 ml
Code produit 11703323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11703323 5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703323 Fournisseur Terumo™ Code fournisseur 1SS05LE1
Quantité Prix
16 80.80€ / 100 pièces
1 89.75€ / 100 pièces
 Article restreint
En stock
Edge
Ajouter au panier
Les seringues en trois parties à pointe concentriques Luer-Lock Terumo™ sont faciles à utiliser avec leur action homogène du piston et ont des corps transparents pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air pour un dosage plus précis. Grâce à des marquages faciles à lire, vous pouvez être sûr que vous administrez la dose prévue à chaque fois.
Utilisez ces seringues pour l’aspiration de liquides ou l’échantillonnage de sang ou d’autres liquides organiques. La seringue en trois parties Luer-Lock concentrique Terumo™ présente une conception à double biseau unique pour un plus grand confort
  • Corps revêtu de silicone pour une action homogène du piston
  • Corps transparent pour permettre une reconnaissance rapide des bulles d’air
  • Marquage facile à lire
  • Sans latex
  • Stériles et conditionnées dans des conditionnements individuels en sachet inviolable à ouverture facile
  • Les seringues sont disponibles avec Luer-Lock, Luer-Slip, un cathéter et des pointes excentriques
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Description Graduation imprimée à l’écran
Sans latex Oui
Type de produit Seringue en 3 parties Luer-Lock concentrique
Jetable Usage unique
Quantité 100/boîte
Volume (métrique) 5 ml
Type de connexion Luer-Lock centré